Learn More
9-Chloro-11beta,17-dihydroxy-16alpha-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl Acetate (Icometasone 21-Acetate), Mikromol™
Descrizione
9-Chloro-11beta,17-dihydroxy-16alpha-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl Acetate (Icometasone 21-Acetate)
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Icomethasone 21-Acetate |
| CAS | 24916-91-4 |
| Nomi componenti o analita | Icomethasone 21-Acetate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C24 H31 Cl O6 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-(acetyloxy)-9-chloro-11,17-dihydroxy-16-methyl-, (11β,16α)- (9CI), Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-chloro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methyl-, 21-acetate (7CI,8CI), Icometasone-21-acetate, Icometasone 21-Acetate, Mometasone Furoate Imp. O (EP) |
| InChI Formula | InChI=1S/C24H31ClO6/c1-13-9-18-17-6-5-15-10-16(27)7-8-21(15,3)23(17,25)19(28)11-22(18,4)24(13,30)20(29)12-31-14(2)26/h7-8,10,13,17-19,28,30H,5-6,9,11-12H2,1-4H3/t13-,17+,18+,19+,21+,22+,23+,24+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COC(=O)C |
| IUPAC Name | [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-chloro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate |
| Vedi altri risultati |