Learn More
9-Chloroanthracene (>90%), TRC
Codice prodotto. 30362942
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30362942 1 g 1g
30358171 250 mg 250mg
30353043 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30362942 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC3644031G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 716-53-0
Formula molecolare C14 H9 Cl
Molecular Weight (g/mol) 212.67
Sinonimo 9-Chloroanthracene (ACI), 10-Chloroanthracene, 9-Chloroanthracene (ACI)
IUPAC Name 9-chloroanthracene
SMILES Clc1c2ccccc2cc3ccccc13
Specifica
Materiale o nome chimico 9-Chloroanthracene
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C14H9Cl/c15-14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-9H
Peso formulazione 212.039