Learn More
9-(Chloromethyl)anthracene, 98+%
Codice prodotto. 10553361 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10553361 10 g Bottiglia in vetro 10g
10499680 2.5 g Bottiglia in vetro 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10553361 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 188180100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 24463-19-2 | C15H11Cl | 226.7 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 24463-19-2
Formula molecolare C15H11Cl
Molecular Weight (g/mol) 226.7
Numero MDL MFCD00001263
InChI Key PCVRSXXPGXRVEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 9-chloromethyl anthracene, anthracene, 9-chloromethyl, 9-anthracenylmethyl chloride, ccris 7993, 9-chloromethyanthracene, pubchem14854, 9-chlormethyl-anthracen, acmc-209tez
PubChem CID 32385
IUPAC Name 9-(chloromethyl)anthracene
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C3C=CC=CC3=C2CCl
Specifications
Materiale o nome chimico 9-(Chloromethyl)anthracene
Nota nome 98+%
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 136°C to 141°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 10 g
Peso formulazione 226.7
Percent Purity 98+%
Forma fisica Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 9-(Chloromethyl)anthracene
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.