Learn More
9-Chloromethylphenanthrene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 9-Chloromethylphenanthrene |
| CAS | 951-05-3 |
| Formula molecolare | C15 H11 Cl |
| Quantità | 500 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H11Cl/c16-10-12-9-11-5-1-2-6-13(11)15-8-4-3-7-14(12)15/h1-9H,10H2 |
| SMILES | ClCc1cc2ccccc2c3ccccc13 |
| IUPAC Name | 9-(chloromethyl)phenanthrene |
| Molecular Weight (g/mol) | 226.7 |
| Peso formulazione | 226.0549 |