Learn More
9-cis-Retinoic acid
Codice prodotto. 15474629
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15474629 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15474629 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J62219.#0
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 5300-03-8 | C20H28O2 | 300.44 g/mol
9-cis-Retinoic acid is a vitamin A analog that inhibits cell proliferation and induces cell differentiation. 9-cis-Retinoic acid is an inhibitor of Cox-2 and an activator of RAR α, RAR β, RAR γ and RXR.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
9-cis-Retinoic acid is a vitamin A analog that inhibits cell proliferation and induces cell differentiation. 9-cis-Retinoic acid is an inhibitor of Cox-2 and an activator of RAR α, RAR β, RAR γ and RXR.
Solu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 9-cis-Retinoic acid
CAS 5300-03-8
Punto di fusione 178°C to 180°C
Formula molecolare C20H28O2
Numero MDL MFCD00270072
Quantità 5 mg
Sensibilità Light and moisture sensitive
Indice di Merck 14,249
Sinonimo alitretinoin, 9-cis-retinoic acid, panretin, 9-cis-tretinoin, panrexin, panretyn, panretin gel, toctino, 9-cis retinoic acid, 9 z-retinoic acid
Informazioni di solubilità Soluble in chloroform (50mg/ml),DMSO (∽25mg/ml),ethanol (25mg/ml),and acetone (25mg/ml). Insoluble in water.
InChI Key SHGAZHPCJJPHSC-YCNIQYBTSA-N
SMILES CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CC(=O)O)C)C
IUPAC Name (2E,4E,6Z,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenoic acid
Molecular Weight (g/mol) 300.44
PubChem CID 449171
ChEBI CHEBI:50648
Peso formulazione 300.44
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 9-cis-Retinoic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H360D-Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 9-cis-Retinoic acid