missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

9-cis-Retinoic Acid, TRC

Codice prodotto. 18031720
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18031720 25 mg 25mg
30134331 5 mg 5mg
18081220 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18031720 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCR24500025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 5300-03-8
Formula molecolare C20 H28 O2
Molecular Weight (g/mol) 300.44
Sinonimo 9-cis-Retinoic Acid, Retinoic acid, cis-9,trans-13- (8CI), 9-cis-Retinoic acid, 9(Z)-Retinoic acid, 9-cis-Tretinoin, AGN 192013, ALRT 1057, Alitretinoin, LG 100057, LGD 100057, LGD 1057, NSC 659772, Panretin, Panretyn, Panrexin, Toctino, BAL0004079-000, code for free acid, BAL4079, 9-cis retinoic acid, 9-(Z) Retinoic Acid, R0004079-000, CRA-Alitretinoin, INN Alitretinoin
IUPAC Name (2E,4E,6Z,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenoic acid
SMILES C\C(=C\C=C\C(=C\C(=O)O)\C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C

Specifica

Materiale o nome chimico 9-cis-Retinoic acid
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C20H28O2/c1-15(8-6-9-16(2)14-19(21)22)11-12-18-17(3)10-7-13-20(18,4)5/h6,8-9,11-12,14H,7,10,13H2,1-5H3,(H,21,22)/b9-6+,12-11+,15-8-,16-14+
Peso formulazione 300.2089
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.