Learn More
9-Deazaguanine, TRC
Codice prodotto. 30365641
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30365641 25 mg 25mg
30357522 50 mg 50mg
30353681 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30365641 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD20133025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 65996-58-9
Formula molecolare C6 H6 N4 O
Molecular Weight (g/mol) 150.14
IUPAC Name 2-amino-3,5-dihydropyrrolo[3,2-d]pyrimidin-4-one
SMILES NC1=Nc2cc[nH]c2C(=O)N1
Specifica
Materiale o nome chimico 9-Deazaguanine
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H6N4O/c7-6-9-3-1-2-8-4(3)5(11)10-6/h1-2,8H,(H3,7,9,10,11)
Peso formulazione 150.0542