Learn More
9-Deazaguanosine, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 9-Deazaguanosine |
| CAS | 102731-45-3 |
| Formula molecolare | C11 H14 N4 O5 |
| Quantità | 10 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H14N4O5/c12-11-13-8-4(9(19)14-11)1-2-15(8)10-7(18)6(17)5(3-16)20-10/h1-2,5-7,10,16-18H,3H2,(H3,12,13,14,19)/t5-,6-,7-,10-/m1/s1 |
| SMILES | NC1=Nc2c(ccn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1 |
| IUPAC Name | 2-amino-7-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 282.25 |
| Peso formulazione | 282.0964 |