Learn More
9-Dehydroandrostenedione, TRC
Codice prodotto. 30360570
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30360570 50 mg 50mg
30356275 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30360570 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD22936550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1035-69-4
Formula molecolare C19H24O2
Molecular Weight (g/mol) 284.39
Sinonimo Androsta-4,9(11)-diene-3,17-dione, 9(11)-Dehydroandrostenedione, NSC 44826
SMILES C[C@]12CC=C3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
Specifica
Materiale o nome chimico 9-Dehydroandrostenedione
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C19H24O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h8,11,14-15H,3-7,9-10H2,1-2H3/t14-,15-,18-,19-/m0/s1
Peso formulazione 284.1776