Learn More
9’-Desmethyl Granisetron, TRC
Codice prodotto. 30012726
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30012726 25 mg 25mg
30012430 50 mg 50mg
30010730 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30012726 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD29204025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 160177-67-3
Formula molecolare C17 H22 N4 O
Molecular Weight (g/mol) 298.38
Sinonimo Granisetron Hydrochloride Imp. C (EP), N-[(1R,3r,5S)-9-Azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-1-methyl-1H-indazole-3-carboxamide, N-(3-endo)-9-Azabicyclo[3.3.1]non-3-yl-1-methyl-1H-indazole-3-carboxamide, endo-N-9-Azabicyclo[3.3.1]non-3-yl-1-methyl-1H-indazole-3-carboxamide
IUPAC Name N-[(1R,5S)-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-yl]-1-methylindazole-3-carboxamide
SMILES Cn1nc(C(=O)N[C@H]2C[C@H]3CCC[C@@H](C2)N3)c4ccccc14
Specifica
Materiale o nome chimico N-[(1R,3r,5S)-9-Azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-1-methyl-1H-indazole-3-carboxamide
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C17H22N4O/c1-21-15-8-3-2-7-14(15)16(20-21)17(22)19-13-9-11-5-4-6-12(10-13)18-11/h2-3,7-8,11-13,18H,4-6,9-10H2,1H3,(H,19,22)/t11-,12+,13+
Peso formulazione 298.1794
Percent Purity >95%