Learn More
9-Ethynyl-9-fluorenol, 98%
Codice prodotto. 11312237
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11312237 1 g 1g
11322237 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11312237 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L09717.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 13461-74-0 | C15H10O | 206.244 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13461-74-0
Formula molecolare C15H10O
Molecular Weight (g/mol) 206.244
Numero MDL MFCD00041555
InChI Key MMZVVJGCZZAWBN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 9-ethynyl-9-fluorenol, 9-ethynyl-9h-fluoren-9-ol, acmc-209bwd, 9-ethynyl-9-hydroxyfluorene, 9-ethinyl-9-hydroxy-fluorene, 9h-fluoren-9-ol,9-ethynyl, 9-ethynyl-9h-fluoren-9-ol #, mmzvvjgczzawbn-uhfffaoysa, 9-hydroxy-9-fluorenyl acetylene, 9-ethynyl-9-fluorenol,
PubChem CID 518771
IUPAC Name 9-ethynylfluoren-9-ol
SMILES C#CC1(C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C31)O
Specifica
Materiale o nome chimico 9-Ethynyl-9-fluorenol
Punto di fusione 109°C to 110°C
Quantità 1 g
Beilstein 2104685
Peso formulazione 206.25
Percent Purity 98%