Learn More
9-Ethynyl-9-fluorenol, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10756373 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10756373 1 g Bottiglia in vetro 1g
10137642 5 g Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10756373 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 381540010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 13461-74-0
Numero MDL MFCD00041555
InChI Key MMZVVJGCZZAWBN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 9-ethynyl-9-fluorenol, 9-ethynyl-9h-fluoren-9-ol, acmc-209bwd, 9-ethynyl-9-hydroxyfluorene, 9-ethinyl-9-hydroxy-fluorene, 9h-fluoren-9-ol,9-ethynyl, 9-ethynyl-9h-fluoren-9-ol #, mmzvvjgczzawbn-uhfffaoysa, 9-hydroxy-9-fluorenyl acetylene, 9-ethynyl-9-fluorenol,
PubChem CID 518771
IUPAC Name 9-ethynylfluoren-9-ol
SMILES C#CC1(C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C31)O
Specifica
Materiale o nome chimico 9-Ethynyl-9-fluorenol
Punto di fusione 107.0°C to 110.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C15H10O
Quantità 1 g
Molecular Weight (g/mol) 206.24
Peso formulazione 206.24
Percent Purity ≥98.5%
Forma fisica Crystalline Powder and/or Chunks
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 9-Ethynyl-9-fluorenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.