Learn More
9-Fluorenemethanol, 99%
Codice prodotto. 10731935 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10731935 50 g Bottiglia in vetro 50g
10285840 1 g Bottiglia in vetro 1g
10539073 5 g Bottiglia in vetro 5g
10439460 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10731935 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 170930500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 24324-17-2 | C14H12O | 196.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24324-17-2
Formula molecolare C14H12O
Molecular Weight (g/mol) 196.25
Numero MDL MFCD00001139
InChI Key XXSCONYSQQLHTH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 9-fluorenemethanol, 9-fluorenylmethanol, 9h-fluorene-9-methanol, 9-fluorenyl methanol, 9h-fluoren-9-yl methanol, fluorene-9-methanol, 9-hydroxymethylfluorene, 9-fluorenmethanol, hofm, fluoren-9-yl methanol
PubChem CID 90466
SMILES OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico 9-Fluorenemethanol
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 104°C to 107°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 50 g
Beilstein 06, III, 3507
Fieser 05,308; 03,145; 04,237; 13,134
IUPAC Name 9H-fluoren-9-ylmethanol
Peso formulazione 196.25
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder