Learn More
9-Fluorenemethanol, TRC
Codice prodotto. 30399820
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30399820 10 g
30397596 100 g
30393913 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30399820 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF53243510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24324-17-2
Formula molecolare C14 H12 O
Molecular Weight (g/mol) 196.24
Sinonimo FMOC-hydroxy
IUPAC Name 9H-fluoren-9-ylmethanol
SMILES OCC1c2ccccc2c3ccccc13
Specifica
Materiale o nome chimico FMOC-hydroxy
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C14H12O/c15-9-14-12-7-3-1-5-10(12)11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8,14-15H,9H2
Peso formulazione 196.0888