Learn More
9-Fluorenone-2-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10346460 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10346460 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10346460 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 119210010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-01-2027
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 784-50-9
Formula molecolare C14H8O3
Molecular Weight (g/mol) 224.22
Numero MDL MFCD00001156
InChI Key BJCTXUUKONLPPK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 9-fluorenone-2-carboxylic acid, 9-oxo-9h-fluorene-2-carboxylic acid, fluorenone-2-carboxylic acid, 9-oxofluoren-2-carboxylic acid, 9h-fluorene-2-carboxylic acid, 9-oxo, 9-fluorenone-2-carboxylicacid, 9-oxo-2-fluorenecarboxylic acid, bjctxuukonlppk-uhfffaoysa, 9-oxo-2-fluorene carboxylic acid, 9-oxo-fluorene-2-carboxylic acid
PubChem CID 69913
IUPAC Name 9-oxo-9H-fluorene-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=C2C3=CC=CC=C3C(=O)C2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 9-Fluorenone-2-carboxylic acid
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione >300°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Beilstein 10, 774
Peso formulazione 224.22
Percent Purity 97%
Forma fisica Fine Powder