Learn More
9-Fluorenone-4-carboxylic acid, 98+%
Codice prodotto. 11455977
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11455977 5 g 5g
11445977 1 g 1g
11465977 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11455977 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25021.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6223-83-2 | C14H8O3 | 224.215 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6223-83-2
Formula molecolare C14H8O3
Molecular Weight (g/mol) 224.215
Numero MDL MFCD00001145
InChI Key AFQYQSWTVCNJQT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 9-fluorenone-4-carboxylic acid, 9-oxo-9h-fluorene-4-carboxylic acid, 9h-fluorene-4-carboxylic acid, 9-oxo, 9-fluorenone-4-carboxlic acid, 9-oxofluorene-4-carboxylic acid, 9-oxo-9h-fluorene-4-carboxylic acid #
PubChem CID 80361
IUPAC Name 9-oxofluorene-4-carboxylic acid
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=C(C2=O)C=CC=C3C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 9-Fluorenone-4-carboxylic acid
Punto di fusione 224°C to 228°C
Quantità 5 g
Beilstein 2694801
Peso formulazione 224.22
Percent Purity ≥98%