Learn More
9-Fluorenone, 99+%
Codice prodotto. 10734041 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10734041 100 g Plastic bottle 100g
10754041 500 g Plastic bottle 500g
11904851 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10734041 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 119201000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 486-25-9 | C13H8O | 180.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 486-25-9
InChI Key YLQWCDOCJODRMT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 9-fluorenone, 9h-fluoren-9-one, fluorenone, 9-oxofluorene, diphenylene ketone, unii-az9t83s2aq, ccris 593, 9h-fluorene-9-one, az9t83s2aq, 9-fluoreneone
PubChem CID 10241
ChEBI CHEBI:17922
IUPAC Name fluoren-9-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3C2=O
Specifica
Materiale o nome chimico 9-Fluorenone
Punto di fusione 81.0°C to 85.0°C
Colore Yellow
Punti di ebollizione 342.0°C
Punto d'infiammabilità 163°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula molecolare C13H8O
Quantità 100 g
Beilstein 07,465
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Molecular Weight (g/mol) 180.21
Peso formulazione 180.21
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder or Flakes
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 9-Fluorenone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 9H-Fluoren-9-one