Learn More
9-Fluorenone oxime, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11346726
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11346726 5 g 5g
11356726 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11346726 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L03950.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2157-52-0 | Molecular Formula: C13H9NO | Molecular Weight: 195.221 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2157-52-0
Formula molecolare C13H9NO
Molecular Weight (g/mol) 195.221
Numero MDL MFCD00016356
InChI Key CRNNFEKVPRFZKJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 9-fluorenone oxime, 9h-fluoren-9-one oxime, fluorenone oxime, 9-oximinofluorene, fluorenone-9-oxime, 9h-fluoren-9-one, oxime, fluoren-9-one, oxime, fluoren-9-one oxime, 9-hydroxyimino fluorene, fluorenonoxim
PubChem CID 16543
IUPAC Name N-fluoren-9-ylidenehydroxylamine
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3C2=NO
Specifica
Materiale o nome chimico 9-Fluorenone oxime
Punto di fusione 193°C to 194°C
Quantità 5 g
Beilstein 1871046
Peso formulazione 195.22
Percent Purity ≥98%