Learn More
9-Fluorenone, TRC
Codice prodotto. 30400680
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
50 g
Dimensione della confezione:
25g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30400680 25 g 25g
30388879 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30400680 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF46278025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 9-Fluorenone
CAS 486-25-9
Formula molecolare C13 H8 O
Quantità 25 g
Sinonimo 9-Fluorenone, 9H-Fluoren-9-one, Fluoren-9-one (8CI), 9H-Fluorene-9-one, Fluorenone, NSC 5181
InChI Formula InChI=1S/C13H8O/c14-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)13/h1-8H
SMILES O=C1c2ccccc2c3ccccc13
IUPAC Name fluoren-9-one
Molecular Weight (g/mol) 180.2
Peso formulazione 180.0575