Learn More
9-Fluorenylmethyl chloroformate, 98+%
Codice prodotto. 11479173
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11479173 5 g 5g
11314629 1 g 1g
11489173 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11479173 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11683.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Store cold | CAS: 28920-43-6 | C15H11ClO2 | 258.701 g/mol
Base sensitive amino protecting group for solid-phase peptide synthesis9-Fluorenylmethyl chloroformate is used in capillary electrophoresis. It acts as a reagent in the precolumn derivatization of amines for HPLC and fluorescent detection. Further, it is used for derivatizing amino acids for HPLC analysis. In addition to this, it is used to prepare N-Fmoc amino acids for solid-phase peptide synthesis and oligonucleotide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Base sensitive amino protecting group for solid-phase peptide synthesis9-Fluorenylmethyl chloroformate is used in capillary electrophoresis. It acts as a reagent in the precolumn derivatization of amines for HPLC and fluorescent detection. Further, it is used for derivatizing amino acids for HPLC analysis. In addition to this, it is used to prepare N-Fmoc amino acids for solid-phase peptide synthesis and oligonucleotide synthesis.
Solubility
Soluble in dioxane.
Notes
Moisture sensitive. Store in a cool place. Incompatible with alcohols and amines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 28920-43-6
Formula molecolare C15H11ClO2
Molecular Weight (g/mol) 258.701
Numero MDL MFCD00001138
InChI Key IRXSLJNXXZKURP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 9-fluorenylmethyl chloroformate, fmoc-cl, fmoc-chloride, fmoc chloride, 9h-fluoren-9-ylmethyl chloroformate, carbonochloridic acid, 9h-fluoren-9-ylmethyl ester, 9-fluorenylmethoxycarbonyl chloride, 9-fluorenylmethylchloroformate, 9h-fluoren-9-yl methyl carbonochloridate, 9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl chloride
PubChem CID 34367
IUPAC Name 9H-fluoren-9-ylmethyl carbonochloridate
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 9-Fluorenylmethyl Chloroformate
Punto di fusione 60°C to 64°C
Intervallo percentuale saggio 98%
Quantità 5 g
Numero UN UN2923
Beilstein 2279177
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in dioxane.
Peso formulazione 258.7
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 9-Fluorenylmethyl chloroformate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 9-Fluorenylmethyl chloroformate