Learn More
9-Fluorenylmethyl chloroformate, 98%
Codice prodotto. 10245890 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10245890 1 g Bottiglia in vetro 1g
10523541 5 g Bottiglia in vetro 5g
10387540 25 g Bottiglia in vetro 25g
10410194 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10245890 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 170940010
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 28920-43-6 | C15H11ClO2 | 258.69 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Coupling reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 28920-43-6
Formula molecolare C15H11ClO2
Molecular Weight (g/mol) 258.69
Numero MDL MFCD00001138
InChI Key IRXSLJNXXZKURP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 9-fluorenylmethyl chloroformate, fmoc-cl, fmoc-chloride, fmoc chloride, 9h-fluoren-9-ylmethyl chloroformate, carbonochloridic acid, 9h-fluoren-9-ylmethyl ester, 9-fluorenylmethoxycarbonyl chloride, 9-fluorenylmethylchloroformate, 9h-fluoren-9-yl methyl carbonochloridate, 9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl chloride
PubChem CID 34367
IUPAC Name 9H-fluoren-9-ylmethyl carbonochloridate
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 9-Fluorenylmethyl chloroformate
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 63.0°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Indice di Merck 15, 4190
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes in water.,acetone
Peso formulazione 258.69
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder