Learn More
9-Formylphenanthrene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Phenanthrene-9-aldehyde |
| CAS | 4707-71-5 |
| Formula molecolare | C15 H10 O |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | Phenanthrene-9-aldehyde, 9-Phenanthrenecarboxaldehyde (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 9-Formylphenanthrene, 9-Phenanthraldehyde, 9-Phenanthrenaldehyde, 9-Phenanthrenecarbaldehyde, 9-Phenanthridinecarboxaldehyde, NSC 1932, Phenanthrene-9-carboxaldehyde |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H10O/c16-10-12-9-11-5-1-2-6-13(11)15-8-4-3-7-14(12)15/h1-10H |
| SMILES | O=Cc1cc2ccccc2c3ccccc13 |
| IUPAC Name | phenanthrene-9-carbaldehyde |
| Molecular Weight (g/mol) | 206.24 |
| Peso formulazione | 206.0732 |