Learn More
9-Hydroxy-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one (~90%), TRC
Codice prodotto. 30389497
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30389497 100 mg -
30394140 10 mg -
30392449 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30389497 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH956198100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123458-49-1
Formula molecolare C8H6N2O2
Molecular Weight (g/mol) 162.15
IUPAC Name 9-hydroxypyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
SMILES OC1=CC=CN2C(=O)C=CN=C12
Specifica
Materiale o nome chimico 9-Hydroxy-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H6N2O2/c11-6-2-1-5-10-7(12)3-4-9-8(6)10/h1-5,11H
Peso formulazione 162.0429