Learn More
9-Hydroxyfluorene, TRC
Codice prodotto. 30136538
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136538 25 g 25g
30009543 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30136538 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH94249025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1689-64-1
Formula molecolare C13 H10 O
Molecular Weight (g/mol) 182.22
Sinonimo Fluorenol
IUPAC Name 9H-fluoren-9-ol
SMILES OC1c2ccccc2c3ccccc13
Specifica
Materiale o nome chimico 9-Hydroxyfluorene
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C13H10O/c14-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)13/h1-8,13-14H
Peso formulazione 182.0732
Percent Purity >95%