Learn More
9-Hydroxyrisperidone 1.0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Descrizione
9-Hydroxyrisperidone 1.0 mg/ml in Methanol
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 9-Hydroxyrisperidone |
| CAS | 144598-75-4 |
| Nomi componenti o analita | 9-Hydroxyrisperidone |
| Shipping Condition | Ice Pack (-20°C) |
| Formula molecolare | C23 H27 F N4 O3 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | (9 RS)-3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-9-hydroxy-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4 H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, Risperidone Imp. C (EP), 9-Hydroxyrisperidone, Paliperidone, R 76477, RO 76477, Risperidone Impurity C |
| InChI Formula | InChI=1 S/C23H27FN4O3/c1-14-17(23(30)28-9-2-3-19(29)22(28)25-14)8-12-27-10-6-15(7-11-27)21-18-5-4-16(24)13-20(18)31-26-21/h4-5,13,15,19,29 H,2-3,6-12H2,1H3 |
| SMILES | CC1=C(CCN2CCC(CC2)c3noc4cc(F)ccc34)C(=O)N5CCCC(O)C5=N1 |
| IUPAC Name | 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-9-hydroxy-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| Vedi altri risultati |