Learn More
9-Hydroxyrisperidone, 1mg/ml in Methanol, Lipomed
Codice prodotto. 30462259
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30462259 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30462259 Fornitore Lipomed N. del fornitore LPMRSP18761LM
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
9-Hydroxyrisperidone, 1mg/ml in Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 9-Hydroxyrisperidone
CAS 144598-75-4
Nomi componenti o analita 9-Hydroxyrisperidone
Shipping Condition Ice Pk. (-20°C)
Formula molecolare C23 H27 F N4 O3
Concentrazione 1 mg/mL
Sinonimo (9 RS)-3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-9-hydroxy-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4 H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, Risperidone Imp. C (EP), 9-Hydroxyrisperidone, Paliperidone, R 76477, RO 76477, Risperidone Impurity C
InChI Formula InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CC1=C(CCN2CCC(CC2)c3noc4cc(F)ccc34)C(=O)N5CCCC(O)C5=N1
IUPAC Name 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-9-hydroxy-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Pharmaceutical
Molecular Weight (g/mol) 426.48
Quantità 1 mL
Peso formulazione 426.2067 g/mol