Learn More
Thermo Scientific Chemicals 9-Hydroxyrisperidone, 98%
Codice prodotto. 15335068 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15335068 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15335068 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 456250010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 144598-75-4 | C23H27FN4O3 | 426.48 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 9-Hydroxyrisperidone
CAS 144598-75-4
Punto di fusione 171.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C23H27FN4O3
Quantità 1 g
Sinonimo paliperidone, 9-hydroxyrisperidone, invega, 9-oh-risperidone, invega sustenna, xeplion, palliperidone, 3-2-4-6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl-1-piperidinyl ethyl-6,7,8,9-tetrahydro-9-hydroxy-2-methyl-4h-pyrido 1,2-a pyrimidin-4-one, chembl1621, 3-2-4-6-fluorobenzo d isoxazol-3-yl piperidin-1-yl ethyl-9-hydroxy-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4h-pyrido 1,2-a pyrimidin-4-one
InChI Key PMXMIIMHBWHSKN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C(=O)N2CCCC(C2=N1)O)CCN3CCC(CC3)C4=NOC5=C4C=CC(=C5)F
IUPAC Name 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-9-hydroxy-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Molecular Weight (g/mol) 426.48
PubChem CID 115237
ChEBI CHEBI:83804
Peso formulazione 426.48
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 9-Hydroxyrisperidone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico