Learn More
9-Hydroxyxanthene, 97+%
Codice prodotto. 10043350 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10043350 5 g Glass Bottle 5g
10541311 25 g Plastic bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10043350 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 271520050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 90-46-0 | C13H10O2 | 198.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 90-46-0
Formula molecolare C13H10O2
Molecular Weight (g/mol) 198.22
Numero MDL MFCD00005057
InChI Key JFRMYMMIJXLMBB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 9-hydroxyxanthene, xanthydrol, xanthanol, 9-xanthydrol, xanthen-9-ol, xanthene, hydroxy, 9-xanthenol, ccris 1640, unii-7131m69ikf, xanthrol
PubChem CID 72861
IUPAC Name 9H-xanthen-9-ol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C3O2)O
Specifications
Materiale o nome chimico 9-Hydroxyxanthene
Nota nome 99%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 124°C to 127°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 5 g
Beilstein 17, 129
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 198.22
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder