Learn More
9-Mesityl-10-methylacridinium Tetrafluoroborate, TRC
Codice prodotto. 30470491
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30470491 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30470491 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2586202.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 9-Mesityl-10-methylacridinium Tetrafluoroborate
CAS 1442433-71-7
Formula molecolare C23H22BF4N
Quantità 2.5 g
Sinonimo 10-Methyl-9-(2,4,6-trimethylphenyl)-acridinium Tetrafluoroborate(1-) (1:1)
InChI Formula InChI=1S/C23H22N.BF4/c1-15-13-16(2)22(17(3)14-15)23-18-9-5-7-11-20(18)24(4)21-12-8-6-10-19(21)23;2-1(3,4)5/h5-14H,1-4H3;/q+1;-1
SMILES C[N+]1=C(C=CC=C2)C2=C(C3=C(C)C=C(C)C=C3C)C4=CC=CC=C41.FB(F)F.[F-]
IUPAC Name 10-methyl-9-(2,4,6-trimethylphenyl)acridin-10-ium;tetrafluoroborate
Molecular Weight (g/mol) 399.23
Peso formulazione 399.1781