Learn More
9-Methyl Biotin (mixture of diastereomers), TRC
Codice prodotto. 30481422
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30481422 1 mg 1mg
30481244 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30481422 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2940751MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 415725-35-8
Formula molecolare C11 H18 N2 O3 S
Molecular Weight (g/mol) 258.34
Sinonimo (3aS,4S,6aR)-Hexahydro-α-methyl-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanoic Acid, 2-Methyl-5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoic Acid, Biotin Imp. D (EP)
IUPAC Name 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-2-methylpentanoic acid
SMILES CC(CCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 9-Methyl Biotin
Quantità 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C11H18N2O3S/c1-6(10(14)15)3-2-4-8-9-7(5-17-8)12-11(16)13-9/h6-9H,2-5H2,1H3,(H,14,15)(H2,12,13,16)/t6?,7-,8-,9-/m0/s1
Peso formulazione 258.1038