Learn More
9-Methylacridine, 96%
Codice prodotto. 15456567
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15456567 250 mg 250mg
15446567 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15456567 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H33718.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 611-64-3 | C14H11N | 193.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 611-64-3
Formula molecolare C14H11N
Molecular Weight (g/mol) 193.25
Numero MDL MFCD00143523
InChI Key FLDRLXJNISEWNZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo acridine, 9-methyl, 5-methylacridine, 9-methylakridin, 9-methylakridin czech, unii-1f3q4u9uis, 9-methyl acridine, 5-methylacridine european, 1f3q4u9uis, 9-methylacridin, 9-methyl-acridine
PubChem CID 11913
IUPAC Name 9-methylacridine
SMILES CC1=C2C=CC=CC2=NC2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico 9-Methylacridine
Punto di fusione 117°C to 119°C
Quantità 250 mg
Peso formulazione 193.24
Percent Purity 96%