Learn More
9-Methylacridine, 97%
Codice prodotto. 10174540 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10174540 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10174540 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 276490010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 611-64-3 | C14H11N | 193.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 9-Methylacridine
Nota nome 99+%
CAS 611-64-3
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 114.0°C to 119.0°C
Colore Colorless
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C14H11N
Numero MDL MFCD00143523
Quantità 1 g
Sinonimo acridine, 9-methyl, 5-methylacridine, 9-methylakridin, 9-methylakridin czech, unii-1f3q4u9uis, 9-methyl acridine, 5-methylacridine european, 1f3q4u9uis, 9-methylacridin, 9-methyl-acridine
InChI Key FLDRLXJNISEWNZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C2C=CC=CC2=NC2=CC=CC=C12
IUPAC Name 9-methylacridine
Molecular Weight (g/mol) 193.25
PubChem CID 11913
Peso formulazione 193.25
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 9-Methylacridine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.