Learn More
9-Methylacridine, Mikromol™
Codice prodotto. 30052388
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30052388 25 mg 25mg
17913446 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30052388 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0076.090025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
9-Methylacridine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 9-Methylacridine
CAS 611-64-3
Nomi componenti o analita 9-Methylacridine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C14 H11 N
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Carbamazepine Imp. B (EP), 9-Methylacridine, Carbamazepine Impurity B
InChI Formula InChI=1S/C14H11N/c1-10-11-6-2-4-8-13(11)15-14-9-5-3-7-12(10)14/h2-9H,1H3
SMILES Cc1c2ccccc2nc3ccccc13
IUPAC Name 9-methylacridine
Molecular Weight (g/mol) 193.24
Quantità 25 mg
Peso formulazione 193.0891 g/mol