Learn More
9-Methyladenine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10275481 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10275481 100 mg Bottiglia in vetro 100mg
10726252 500 mg Bottiglia in vetro 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10275481 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 325871000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 700-00-5 | Molecular Formula: C6H7N5 | Molecular Weight: 149.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 700-00-5
Formula molecolare C6H7N5
Molecular Weight (g/mol) 149.16
Numero MDL MFCD00047232
InChI Key WRXCXOUDSPTXNX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 9-methyladenine, 9-methyl-9h-purin-6-amine, n9-methyladenine, 9-methyl-9h-adenine, 6-amino-9-methylpurine, 9h-purin-6-amine, 9-methyl, adenine, 9-methyl, 9-methyl-9h-purin-6-ylamine, ccris 6905, chembl65976
PubChem CID 69689
ChEBI CHEBI:40526
IUPAC Name 9-methylpurin-6-amine
SMILES CN1C=NC2=C(N)N=CN=C12
Specifica
Materiale o nome chimico 9-Methyladenine
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 300°C to 302°C
Colore Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 mg
Beilstein 26, V,16, 128
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,dmso
Peso formulazione 149.17
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 9-Methyladenine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico