Learn More
9-Methylphenanthrene, TRC
Codice prodotto. 30482662
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30482662 250 mg 250mg
30479485 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30482662 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM325430250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 883-20-5
Formula molecolare C15 H12
Molecular Weight (g/mol) 192.26
Sinonimo Phenanthrene, 9-methyl- (8CI, 9CI, ACI), 9-Methylphenanthrene (ACI)
IUPAC Name 9-methylphenanthrene
SMILES Cc1cc2ccccc2c3ccccc13
Specifica
Materiale o nome chimico 9-Methylphenanthrene
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H12/c1-11-10-12-6-2-3-8-14(12)15-9-5-4-7-13(11)15/h2-10H,1H3
Peso formulazione 192.0939