Learn More
Fisherbrand™ 9 mm Short Thread Glass Microliter Vial
Codice prodotto. 11535914 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1.4 ml
1.6 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) unitSize
11535914 1.4 ml pezzi 100
11515894 1.6 mL pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11535914
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Universally compatible on almost all autosamplers.
  • 9 mm
  • Short Thread
  • Glass
  • Wide opening
  • Clear
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Microlitri totali
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 11.6 mm
Materiale Vetro
Volume (sistema metrico) 1.4 ml
Da utilizzare con (applicazione) GC, HPLC
Stile collo Filettatura corta
Tipo di imballaggio CleanPack, scatola in polipropilene
Stile cono interno
Volume (sistema metrico) residuo < 1 µl
Volume (sistema metrico) di lavorazione 1.1 ml
Stile della base Fondo piatto
Quantità 100
Dimensione chiusura 9
Marking Spot No
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Product Type 1st Hydrolytic Class