Learn More
Fisherbrand™ 9 mm Short Thread Glass Vial with Integrated Micro-Insert, Wide Opening
Codice prodotto. 11575894 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Amber
Clear
Marking Spot:
No
Sì
Dimensione della confezione:
pezzi 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Marking Spot Dimensione della confezione
11575894 Clear Sì pezzi 100
15592310 Amber No pezzi 100
12951011 Clear No pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11575894
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Universally compatible on almost all autosamplers.
  • 9 mm
  • Filettatura corta
  • Vetro
  • Imboccatura larga
  • Trasparente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Tappo integrato
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 11.6 mm
Materiale Vetro
Volume (sistema metrico) 0.34 ml
Da utilizzare con (applicazione) GC, HPLC
Stile collo Filettatura corta
Tipo di imballaggio CleanPack, scatola in polipropilene
Stile Conico
Volume (sistema metrico) residuo < 1 µl
Volume (sistema metrico) di lavorazione 0.2 ml
Stile della base Fondo piatto
Quantità 100
Dimensione chiusura 9
Marking Spot Sì
Altezza (sistema metrico) 32 mm