Learn More
Fisherbrand™ 9 mm Short Thread Glass Vial with Integrated Micro-Insert, Wide Opening
Codice prodotto. 15592310 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Amber
Clear
Marking Spot:
No
Sì
Dimensione della confezione:
pezzi 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Marking Spot Dimensione della confezione
15592310 Amber No pezzi 100
11575894 Clear Sì pezzi 100
12951011 Clear No pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15592310
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Universally compatible on almost all autosamplers.
  • 9 mm
  • Short Thread
  • Glass
  • Wide opening
  • Clear
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Base Bonded
Colore Amber
Diametro (sistema metrico) esterno 11.6 mm
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 0.4 mL
Da utilizzare con (applicazione) GC, HPLC
Stile collo Short Thread
Tipo di imballaggio Polypropylene Box
Stile Conical Integrated Insert
Volume (sistema metrico) residuo <3 μL
Volume (sistema metrico) di lavorazione 0.3 mL
Stile della base Fondo piatto
Dimensione chiusura ND9
Marking Spot No
Altezza (sistema metrico) 32 mm