Learn More
Fisherbrand™ 9 mm Short Thread Glass Vial, Wide Opening
Codice prodotto. 11575884 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Marking Spot:
No
Sì
Graduato:
No
Yes
Dimensione della confezione:
pezzi 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Marking Spot Graduato Dimensione della confezione
11575884 Sì Yes pezzi 100
10162512 No No pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11575884
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Universally compatible on almost all autosamplers.
  • 9 mm
  • Filettatura corta
  • Vetro
  • Imboccatura larga
  • Trasparente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Patched
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 11.6 mm
Materiale Vetro
Volume (sistema metrico) 1.85 ml
Da utilizzare con (applicazione) GC, HPLC
Graduato Yes
Stile collo Filettatura corta
Tipo di imballaggio CleanPack, scatola in polipropilene
Volume (sistema metrico) residuo < 120 µl
Volume (sistema metrico) di lavorazione 1.5 ml
Stile della base Fondo piatto
Quantità 100
Dimensione chiusura 9
Marking Spot Sì
Altezza (sistema metrico) 32 mm