Learn More
Fisherbrand™ 9 mm Short Thread Plastic Vial, Wide Opening, Concave Bottom
Codice prodotto. 11727597 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Amber
Trasparente
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
11727597 Trasparente pezzi 1000
11814940 Amber pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11727597
Big Savings for Better Separation
Usa il codice promozionale 27992
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Universally compatible on almost all autosamplers.
  • Universally compatible on almost all autosamplers, thereby rationalization of other 1.5 mL vials, as for instance 11 mm Crimp Neck Vials, Screw Neck Vials 8-425 and 10-425, is possible
  • Vials with integrated Micro-Insert are available in amber glass
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Trasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 11.6 mm
Materiale Polypropylene
Volume (sistema metrico) 1.85 ml
Da utilizzare con (applicazione) GC, HPLC
Stile collo Filettatura corta
Tipo di imballaggio Sacchetto in PE
Stile Fondo leggermente concavo
Volume (sistema metrico) residuo < 110 µl
Volume (sistema metrico) di lavorazione 1.5 ml
Stile della base Fondo piatto
Quantità 100
Dimensione chiusura 9
Marking Spot No
Altezza (sistema metrico) 32 mm