Learn More
9-Nitro Minocycline Sulfate Salt (85%), TRC
Codice prodotto. 30134718
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134718 100 mg 100mg
30003778 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30134718 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN494015100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 153621-80-8
Formula molecolare C23H26N4O9 . 2(H 2SO4)
Molecular Weight (g/mol) 698.62
Sinonimo (4S,4aS,5aR,12aS)-4,7-Bis(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,10,12,12a-tetrahydroxy-9-nitro-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide Sulfate Salt, [4S-(4α,4aα,5aα,12aα)]-4,7-Bis(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,10,12,12a-tetrahydroxy-9-nitro-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamid Sulfate Salt ;
IUPAC Name (4S,4aS,5aR,12aS)-4,7-bis(dimethylamino)-3,10,12,12a-tetrahydroxy-9-nitro-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracene-2-carboxamide bis(sulfate)
SMILES O=S(O)(O)=O.O[C@]12[C@](C[C@@]3([H])C(C(C4=C(O)C(N(=O)=O)=CC(N(C)C)=C4C3)=O)=C2O)([H])[C@@H](C(O)=C(C1=O)C(N)=O)N(C)C.O=S(O)(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 9-Nitrominocycline Disulfate
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C23H26N4O9.2H2O4S/c1-25(2)11-7-12(27(35)36)17(28)14-9(11)5-8-6-10-16(26(3)4)19(30)15(22(24)33)21(32)23(10,34)20(31)13(8)18(14)29;2*1-5(2,3)4/h7-8,10,16,28,30-31,34H,5-6H2,1-4H3,(H2,24,33);2*(H2,1,2,3,4)/t8-,10-,16-,23-;;/m0../s1
Peso formulazione 698.11