Learn More
9-Octadecenenitrile (1 mg/mL in Acetonitrile), TRC
Codice prodotto. 30395673
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1x1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30395673 1x1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30395673 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCKIT41571X1ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 9-Octadecenenitrile
CAS 112-91-4
Formula molecolare C18 H33 N
Quantità 1x1 mL
Sinonimo Oleic Acid Nitrile, Oleic Nitrile, Oleoylnitrile, Oleyl Nitrile, Arneel O, (9Z)-9-Octadecenenitrile, Oleonitrile (6CI,7CI,8CI)
InChI Formula InChI=1S/C18H33N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3/b10-9-
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC#N
IUPAC Name (Z)-octadec-9-enenitrile
Molecular Weight (g/mol) 263.4613
Peso formulazione 263.2613
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 mg/mL