Learn More
9-Phenanthrenecarboxaldehyde, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10147743 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10147743 1 g Bottiglia in vetro 1g
10157553 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10147743 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 130110010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4707-71-5 | Molecular Formula: C15H10O | Molecular Weight: 206.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4707-71-5
Formula molecolare C15H10O
Molecular Weight (g/mol) 206.24
Numero MDL MFCD00001175
InChI Key QECIGCMPORCORE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 9-phenanthrenecarboxaldehyde, phenanthrene-9-carboxaldehyde, 9-formylphenanthrene, phenanthrene-9-aldehyde, 9-phenanthrenecarbaldehyde, 9-phenanthrenealdehyde, 9-phenanthrencarbaldehyd, 9-phenanthraldehyde, 9-phenanthrenaldehyde, phenanthren-9-aldehyd
PubChem CID 78437
IUPAC Name phenanthrene-9-carbaldehyde
SMILES O=CC1=CC2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico 9-Phenanthrenecarboxaldehyde
Punto di fusione 100°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 206.24
Percent Purity ≥96.0%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 9-Phenanthrenecarboxaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico