Learn More
9-Phenylacridine, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 17790709 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17790709 25 g 25g
17770709 1 g 1g
17780709 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17790709 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 469430250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Vettore alfa PHENYLACRIDINE
Materiale o nome chimico 9-Phenylacridine
CAS 602-56-2
Punto di fusione 183°C to 187°C
Colore Yellow
Punti di ebollizione 411°C
Spettro a infrarossi Conforms
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C19 H13 N
Numero MDL 00092562
Quantità 25 g
Molecular Weight (g/mol) 255.32
Forma fisica Crystalline Powder