Learn More
9-Vinylanthracene, 97%
Codice prodotto. 11426046
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11426046 1 g 1g
11436046 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11426046 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22333.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2444-68-0 | C16H12 | 204.272 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2444-68-0
Formula molecolare C16H12
Molecular Weight (g/mol) 204.272
Numero MDL MFCD00003576
InChI Key OGOYZCQQQFAGRI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 9-vinylanthracene, anthracene, 9-ethenyl, unii-a3692nge8j, 9-vinyl-anthracene, 9-ethenyl anthracene, 9-ethenylanthracen, 10-vinylanthracene
PubChem CID 17125
IUPAC Name 9-ethenylanthracene
SMILES C=CC1=C2C=CC=CC2=CC3=CC=CC=C31
Specifica
Materiale o nome chimico 9-Vinylanthracene
Punto di fusione 62°C to 65°C
Punti di ebollizione 61°C to 66°C (10 mmHg)
Quantità 1 g
Beilstein 2041641
Peso formulazione 204.27
Percent Purity 97%