Learn More
Beschreibung
Le sfere di polistirene possono essere sostituite in molte applicazioni con gli standard di particelle in vetro Thermo Scientific™ serie 9000, elementi di vetro asciutto con dimensioni standard riconducibili alle specifiche NIST™. Le microsfere in vetro possono essere utilizzate in tutte le applicazioni che richiedano elementi con dimensioni standard riconducibili alle specifiche NIST™, con una distribuzione densa e in cui le condizioni del campione possano non essere adatte per le sfere in polistirene. Le microsfere in vetro offrono una migliore tolleranza alle sostanze chimiche e ai solventi, oltre ad avere una stabilità meccanica e termica superiore.
- I diametri medi sono stati calibrati con i metodi per microscopia Thermo Fisher Scientific™, riconducibili alle specifiche NIST™
- La distribuzione e l'uniformità del formato vengono misurate mediante microscopia ottica
- Per ridurre al minimo la risposta dei sistemi analitici agli effetti della forma, vengono impiegate sfere anziché particelle di forma irregolare
- Prodotti confezionati come sfere a secco
- Le confezioni sono dotate di numero di lotto per agevolare l'assistenza e il supporto tecnico dopo la vendita
- I prodotti della serie 9000 di misura compresa tra 2 μm e 20 μm sono in vetro borosilicato, con densità delle particelle compresa tra 2.5 e 2.55 g/cm3 e indice di rifrazione di 1.56 a 589 nm (25 °C)
- I prodotti di misura compresa tra 30 μm e 2000 μm sono in vetro a calce sodata, con densità delle particelle compresa tra 2.4 e 2.5 g/cm3 e indice di rifrazione di 1.51 a 589 nm (25 °C)
Include:
certificato di calibrazione e di riconducibilità agli standard NIST™ con descrizione del metodo di calibrazione e della relativa indeterminazione, tabella delle proprietà chimiche e fisiche e scheda di sicurezza dei materiali con istruzioni per la manipolazione e lo smaltimento.
Consigliato per:
applicazioni con distanziatori per le quali sia necessario uno spessore di legame uniforme.
Nota:
al fine di garantire un miglior controllo della qualità e di soddisfare al meglio le esigenze dei clienti, Thermo Fisher Scientific™ dispone di propri impianti per la progettazione, la produzione e la metrologia. Oltre a questa linea di polimeri di standard di dimensione, Thermo Fisher offre anche standard di calibrazione in silicio e vetro. Per ulteriori informazioni su applicazioni specifiche o altri prodotti non riportati in queste pagine, rivolgersi al nostro reparto di assistenza tecnica.
Spezifikation
Spezifikation
| Additivo | Nessuno |
| Concentrazione | 100% solidi |
| Content And Storage | Conservare a temperatura ambiente. Conservare la bottiglia ermeticamente chiusa per evitare contaminazione. |
| Contenuto | Microsfere di vetro asciutte |
| Descrizione | La serie 9000 è disponibile sotto forma di particelle uniformi di vetro borosilicato o sodo-calcico in una gamma di formati distinti da 2 µm a 2000 µm. Calibrate e certificate con diametri medi tracciabili al NIST, sono idonee per applicazioni di misura delle particelle. Possiedono inoltre una migliore tolleranza alle sostanze chimiche e ai reagenti, nonché una stabilità meccanica e termica più elevata. |
| Colore | White |
| Da utilizzare con (applicazione) | Narrow Size Standard Deviation Applications |
| Materiale | Vetro sodico calcico |
| Product Type | Size Standard Particles |
| Include | Certificato di calibrazione e tracciabilità NIST |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.