Learn More
Thermo Scientific™ 9000 Series Glass Particle Standards
Codice prodotto. 11824173 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
10.0 μm ± 1.0 μm
100 μm
1000 μm
110 μm
120 μm
140 μm
15 μm
170 μm
19.3 mu;m ± 1.0 μm
2 μm
200 μm
2000 μm
230 μm
280 μm
30.1 µm ± 1.1 µm
330 μm
40 μm
400 μm
480 μm
49.0 µm ± 1.4 µm
5 μm
550 μm
60 μm
650 μm
70 μm
750 μm
8 μm
80 μm
90 μm
950 μm
Dimensione della confezione:
1g
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
11824173 2 μm 1g
11543153 8 μm 1g
11854173 10.0 μm ± 1.0 μm 1g
11864173 15 μm 1g
11874173 19.3 mu;m ± 1.0 μm 1g
11884173 30.1 µm ± 1.1 µm 1g
11894173 40 μm 1g
11804183 49.0 µm ± 1.4 µm 1g
11814183 60 μm 1g
11824183 70 μm 1g
11834183 80 μm 1g
11844183 90 μm 1g
10224924 100 μm 1g
10223274 1000 μm 1g
11824193 110 μm 1g
11834193 120 μm 1g
11844193 140 μm 1g
11854193 170 μm 1g
10035353 200 μm 1g
11874193 2000 μm 1g
11884193 230 μm 1g
10764195 280 μm 1g
11894203 330 μm 1g
10745235 400 μm 1g
11804223 480 μm 1g
11814223 550 μm 1g
10163394 650 μm 1g
11834223 750 μm 1g
11844223 950 μm 1g
10187163 5 μm 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
Codice prodotto. 11824173 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 9002
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Le sfere di polistirene possono essere sostituite in molte applicazioni con elementi di vetro asciutto con dimensioni standard riconducibili alle specifiche NIST™.
Le sfere di polistirene possono essere sostituite in molte applicazioni con gli standard di particelle in vetro Thermo Scientific™ serie 9000, elementi di vetro asciutto con dimensioni standard riconducibili alle specifiche NIST™. Le microsfere in vetro possono essere utilizzate in tutte le applicazioni che richiedano elementi con dimensioni standard riconducibili alle specifiche NIST™, con una distribuzione densa e in cui le condizioni del campione possano non essere adatte per le sfere in polistirene. Le microsfere in vetro offrono una migliore tolleranza alle sostanze chimiche e ai solventi, oltre ad avere una stabilità meccanica e termica superiore.
The Glass Size Standards are highly uniform borosilicate or soda lime glass spheres calibrated with NIST-traceable methodology. Standards are ideal for the calibration of microscopes, light scattering instruments and other particle-measuring equipment. They are also used in laser light scattering studies and colloidal systems research.
  • Mean diameters have been calibrated with Thermo Fisher Scientific™'s NIST™-traceable microscopy methods
  • Size distribution and uniformity are measured by optical microscopy
  • Spheres are used instead of irregularly shaped particles to minimize the response of analytical systems to shape effects
  • Products are packaged as dry spheres
  • Packages are lot-numbered for convenient technical service and support after the sale
  • 9000 Series products from 2μm to 20μm are made from borosilicate glass, have a particle density of 2.5 to 2.55g/cm3 and an index of refraction of 1.56 at 589nm (25°C)
  • Products from 30μm to 2000μm are made from soda lime glass, have a particle density of 2.4 to 2.5g/cm3 and an index of refraction of 1.51 at 589nm (25°C)
Includes:
Certificate of Calibration and Traceability to NIST™, including description of the calibration method and its uncertainty, table of chemical and physical properties, and Material Safety Data Sheet with handling and disposal instructions.
Recommended for:
Spacer applications where uniform bond thickness is a necessity.
Note:
Thermo Fisher Scientific™ has its own engineering, production and metrology facilities for better quality control and response to customer needs. In addition to this line of polymer size standards, we also offer calibration standards in silica and glass materials. Ask our technical service department for information about specific applications or other product needs not listed here.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Additivo None
Concentrazione 100% solids
Content And Storage Store at room temperature. Keep bottle tightly sealed to avoid contamination.
Contenuto Dry glass microspheres
Descrizione The 9000 Series is available as uniform particles of borosilicate or soda lime glass in a range of discrete sizes from 2 µm to 2000 µm. Calibrated and certified with NIST traceable mean diameters, they are suited for particle measurement applications. They also have a better tolerance to chemicals and solvents, and a higher mechanical and thermal stability.
Colore White
Da utilizzare con (applicazione) Narrow Size Standard Deviation Applications
Materiale Vetro borosilicato
Product Type Size Standard Particles
Include Certificato di calibrazione e tracciabilità NIST
Densità particelle 2.5 to 2.55g/cm³
Quantità 1 g
Indice di rifrazione 1.56 at 589nm (25°C)
Distribuzione dimensionale s = 0.6µm, 30% CV
Stabilità Product stable for a minimum of 24 months
Diametro (sistema metrico) 2 μm