Learn More
Uvex 94900 Comfortable Climate Insole For Uvex G2 - Width 14
Comfortable climatic insole with antistatic properties for Uvex 1 G2
Marca:  Uvex 9490043
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.05700kg
Codice prodotto. 17277401
  • 19.85€ / 1 paio
Spedizione stimata: 28-03-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Full-surface foot shock absorption
  • Highly breathable, moisture-absorbent and quickly re-drying material
  • Shock absorption zones support natural foot movement
  • Skin compatibility and pleasant surface structure
  • Supports foot arch
  • Article No: 9490.0
  • Sizes: 35 to 52
Specifica
Specifica
Black
Microvelour
No
Wide width
No
Uvex G2
43
Unisex
Yes
Raccomandazioni
Raccomandazioni