Learn More
Uvex 94907 Comfortable Climate Insole For Uvex G2 - Width 10
Comfortable climatic insole with antistatic properties for Uvex 1 G2
19.85€
Specifica
Colore | Black |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Uvex G2 |
Materiale | Microvelour |
Monouso | No |
Sesso | Unisex |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17257411
|
Uvex
9490735 |
35 |
19.85€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17267411
|
Uvex
9490736 |
36 |
19.85€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17277411
|
Uvex
9490737 |
37 |
19.85€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17287411
|
Uvex
9490738 |
38 |
19.85€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17297411
|
Uvex
9490739 |
39 |
19.85€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17207421
|
Uvex
9490740 |
40 |
19.85€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17217421
|
Uvex
9490741 |
41 |
19.85€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17227421
|
Uvex
9490742 |
42 |
19.85€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17237421
|
Uvex
9490743 |
43 |
19.85€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17247421
|
Uvex
9490744 |
44 |
19.85€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17257421
|
Uvex
9490745 |
45 |
19.85€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17267421
|
Uvex
9490746 |
46 |
19.85€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17277421
|
Uvex
9490747 |
47 |
19.85€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17287421
|
Uvex
9490748 |
48 |
19.85€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17297421
|
Uvex
9490749 |
49 |
19.85€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17207431
|
Uvex
9490751 |
51 |
19.85€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Full-surface foot shock absorption
- Highly breathable, moisture-absorbent and quickly re-drying material
- Shock absorption zones support natural foot movement
- Skin compatibility and pleasant surface structure
- Supports foot arch
- Article No: 9490.7
- Sizes: 35 to 52
Specifica
Black | |
Microvelour | |
Unisex | |
Yes |
Uvex G2 | |
No | |
Narrow width | |
No |