Learn More
Uvex 95157 Busingess Insole - Width 10
Comfortable climatic insole with antistatic properties for Uvex 1 business
19.85€
Specifica
Colore | Black |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Uvex 1 Business |
Materiale | Microvelour |
Monouso | No |
Sesso | Unisex |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17287871
|
Uvex
9515739 |
39 |
19.85€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17297871
|
Uvex
9515740 |
40 |
19.85€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17207881
|
Uvex
9515741 |
41 |
19.85€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17217881
|
Uvex
9515742 |
42 |
19.85€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17227881
|
Uvex
9515743 |
43 |
19.85€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17237881
|
Uvex
9515744 |
44 |
19.85€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17247881
|
Uvex
9515745 |
45 |
19.85€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17257881
|
Uvex
9515746 |
46 |
19.85€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17267881
|
Uvex
9515747 |
47 |
19.85€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17277881
|
Uvex
9515748 |
48 |
19.85€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17287881
|
Uvex
9515749 |
49 |
19.85€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17297881
|
Uvex
9515751 |
51 |
19.85€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Full-surface foot shock absorption
- Highly breathable and moisture-absorbent material
- Shock absorption zones support natural foot movement
- Skin compatibility and pleasant surface structure
- Supports foot arch
- Article No. 9515.7
- Sizes: 39 to 52
Specifica
Black | |
Microvelour | |
Unisex | |
Yes |
Uvex 1 Business | |
No | |
Narrow width | |
No |